Learn More
Memmert™ Sous-cadre pour UN30, réglable jusqu’à 600 mm
Sous-cadre réglable pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UN30B29745
Product Code. 17530066
  • 313.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Explore more special offers
Description
  • Réglable en hauteur
Specifications
Specifications
Réglable
Étuve UN30
Sous-cadre
Jusqu’à 600 mm