Learn More
Memmert™ Sous-cadre pour UF75plus, réglable jusqu’à 130 mm
Sous-cadre réglable pour étuves Memmert.
Marque: Memmert™ UF75plusB33659
263.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglable en hauteur
Spécification
Réglable | |
Étuve UF75plus | |
Sous-cadre | |
Jusqu’à 130 mm |