Learn More
STXBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20562-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16890115
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The antibody is specific to STXBP1.
This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spécification
Spécification
STXBP1
Polyclonal
Unconjugated
STXBP1
EIEE4, MUNC18 1, N Sec1, p67, Protein unc 18 homolog 1, Protein unc 18 homolog A, RBSEC1, STXBP1, syntaxin binding protein 1, Unc 18A, UNC18, Unc18 1, UNC18A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20910, 25558, 6812
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O08599, P61764, P61765
STXBP1
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales