Learn More
Cole-Parmer™ Porte-tubes
À utiliser avec les agitateurs de plaques de microtitration SSM5 et SSL5
Marque: Cole-Parmer™ 51900-97
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les porte-tubes accessoires peuvent accueillir des microtubes à centrifuger de 0,2 ml ou 0,5 ml
- Deux porte-tubes peuvent être utilisés à tout moment et maintenus en place par le tapis antidérapant
- Pour une utilisation avec les agitateurs de plaques de microtitration où les échantillons nécessitent des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées, idéales pour le placement à l’intérieur des incubateurs à CO2
Spécification
Microtubes à centrifuger | |
Porte-tubes | |
1 de chaque |
1,5 ml | |
Stuart™ Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Porte-tubes > S’utilise avec : Pour tubes de 1,5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu