Learn More
Sulfate de strontium, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318827
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Strontium sulfate is used as a precursor to other strontium compounds and as ceramic precursor. Its application in nitrate for use in pyrotechnics. Used as a fining agent in crystal glass. It is also used in powder coating, liquid paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7759-02-6
ChEBI CHEBI:63041
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium sulfate
Point de fusion 1600°C
Note relative au nom For reagent grade
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Formule moléculaire Cl2Mn
Numéro MDL MFCD00011114
Merck Index 14,8848
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
CID PubChem 10313134
Poids de la formule 183.68
Qualité Réactif
Densité 3.960 g/mL