Learn More
Peroxyde de strontium, 12,3 % d’oxygène disponible, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452647
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-18-7
Formule moléculaire O2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 119.618
Numéro MDL MFCD00084686
Clé InChI UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
CID PubChem 14807
Nom IUPAC peroxyde de strontium
SMILES [O-][O-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium peroxide
Point de fusion 215°C (decomposition)
Note relative au nom 12.3% available oxygen
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire SrO2
Numéro UN UN1509
Merck Index 14,8847
Informations sur la solubilité Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Poids de la formule 119.62
Sensibilité Moisture sensitive