Learn More
Oxyde de strontium, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311839
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
In the manufacture of strontium salts, pyrotechnics, pigments, in greases and soaps and as a desiccant.Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industries. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium upon heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans la fabrication de sels de strontium, de pièces pyrotechniques et de pigments, dans les graisses et les savons, et comme dessiccant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-11-0
Formule moléculaire OSr
Poids moléculaire (g/mol) 103.619
Numéro MDL MFCD00049558
Clé InChI UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 518709
Nom IUPAC Oxostrontium
SMILES O=[Sr]
Spécification
Point d’ébullition ∼3000°C
Nom chimique ou matériau Strontium oxide
Point de fusion 2430°C
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Numéro UN UN3262
Merck Index 14,8846
Informations sur la solubilité Soluble in fused potassium hydroxide; Insoluble in ether and acetone; Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat;Slightly soluble in alcohol; Insoluble in acetone and ether.
Poids de la formule 103.62
Qualité Technique
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.700 g/mL