Learn More
Nitrate de strontium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341589
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
CID PubChem 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Nom IUPAC Dinitrate de strontium(2+)
Poids de la formule 211.63
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.99 g/mL