Learn More
Hydroxyde de strontium octahydraté, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306608
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1311-10-0
Formule moléculaire H18O10Sr
Poids moléculaire (g/mol) 265.75
Numéro MDL MFCD00150395
Clé InChI UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium hydroxide octahydrate
Point de fusion 100°C-8H2O
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 265.76 (121.60 Anhydrous)
Qualité Technique
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 1.9
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydroxyde de strontium octahydraté, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals >