Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de strontium, Thermo Scientific™
Code produit. 11397008
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121012-89-3
Formule moléculaire C10H2F12O4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 501.72
Numéro MDL MFCD00064760
Clé InChI KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Synonyme strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 91873267
SMILES [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 220°C (0.02mmHg)(sublimation)
Nom chimique ou matériau Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Nom IUPAC Strontium(2+) bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
Poids de la formule 501.75