Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, qualité ACS, 99,0 - 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
35.07€ - 95.48€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.61 |
Numéro MDL | MFCD00149865 |
Clé InChI | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | strontium(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.22 |
100 g |
35.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.36 |
500 g |
95.48€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-70-4 | |
266.61 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride |
Spécification
Strontium chloride hexahydrate | |
10025-70-4 | |
99.0 to 103.0% | |
MFCD00149865 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] | |
266.61 | |
99.0 to 103.0% | |
1.65 | |
1.93 g/mL |
For analysis ACS | |
Granulaire | |
Cl2H12O6Sr | |
14,8840 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride | |
266.62 (158.53 Anhydrous) | |
ACS | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Strontium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Strontium chloride hexahydrate