Learn More
Chlorure de strontium anhydre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346608
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10476-85-4
It is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10476-85-4
Numéro MDL MFCD00011249
Spécification
Point d’ébullition 1250°C
Nom chimique ou matériau Strontium chloride
Point de fusion 873°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Merck Index 14,8840
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Poids de la formule 158.53
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.65
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.052 g/mL