Learn More
Streptozotocine, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11447640 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 18883-66-4
Formule moléculaire C8H15N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 265.222
Clé InChI ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Synonyme STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
CID PubChem 45357367
Nom IUPAC 1-méthyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6 R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]urée
SMILES CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptozotocin
Type Streptozotocin
Forme physique Solide
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage ≥97%
Poids de la formule 265.2
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptozotocin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Streptozotocin