Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin FITC Conjugate
Code produit. 15506536
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contient de l’azoture
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contient de l’azoture
Couramment utilisé dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés dans la cytométrie en flux. La streptavidine se lie à la biotine avec une forte affinité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,5 mg / ml
Conjugué FITC (fluorescéine)
Quantité 250 μg
Forme Liquide
Gamme de produits eBioscience™
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.