Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
Marque:  Sampling Systems™ 8888H-100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17942122
  • 221.00€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Available sterile or non-sterile
  • Ensures consistent validation results
Spécification
Spécification
Swabbing Template
Non autoclavable
No
100 x 100 mm
HDPE
Single-use
Non stérile