Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs à fente SteriWare™
BIOPHARMA
Améliorez votre échantillonnage de poudre grâce à l’échantillonneur à fente SteriWare™. Grâce aux échantillonneurs à fente à usage unique, vous pourrez rapidement prélever des échantillons multiniveaux à partir d’une large gamme de poudres et de granulés. Les échantillonneurs à fente SteriWare™ sont largement utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
196.00€ - 210.00€
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 75 mL
Jetable Oui
Type d’emballage Conditionnement individuel
Longueur (métrique) 420 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
17594596
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8073H-300
Non stérile
196.00€
20 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17504606
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8073H-300S
Stérile
210.00€
20 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • L’échantillonneur à fente stérile et jetable est idéal pour prélever un échantillon à section transversale et multi-niveaux à partir de poudres et de granulés.
  • Il est disponible en 2 diamètres, ce qui donne la possibilité d’échantillonner en volume standard ou en grand volume à partir de plusieurs points.
  • La version standard de 25 mm de diamètre est disponible en différentes longueurs.
  • Simple d’utilisation.
    • Poussez l’échantillonneur dans la poudre et tournez la poignée pour ouvrir l’échantillonneur et prélever l’échantillon.
    • Fermez et retirez l’échantillonneur.
  • Fabriqué en HDPE de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB/EST.
  • Les échantillonneurs sont fabriqués, assemblés et conditionnés dans une salle blanche pour garantir la propreté.
Spécification
Spécification
HDPE
Oui
420 mm
75 mL
Conditionnement individuel