Learn More
Sampling Systems™ Pinces SteriWare™ (brucelles)
BIOPHARMA
Nos pinces SteriWare™ stériles à usage unique (pinces brucelles) sont entièrement fabriquées dans une salle blanche pour garantir leur propreté. Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
70.50€ - 87.15€
Spécification
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 115 mm
Type d’emballage Sachet
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
17594676
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8630A-115S
Non stérile
87.15€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 07-08-2025
Ajouter au panier
17584676
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8630A-115
Stérile
70.50€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Nos pinces jetables sont disponibles en versions stériles et non stériles.
  • Elles conviennent à la récupération et au déplacement de petits objets tels que des comprimés, des échantillons, etc.
  • Les poignées comportent des ondulations moulées vous assurant une meilleure prise en main.
  • Ces brucelles légères conviennent aux applications alimentaires, chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques.
  • Peuvent être utilisées directement après les avoir sorties de leur sachet.
  • Les brucelles stériles ont été traitées par irradiation aux rayons gamma.
  • Fabriquées en PS de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB / EST
  • Pour éviter toute contamination, elles ont été fabriquées puis emballées dans une salle blanche de catégorie 7.
  • Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
Spécification
Spécification
Polystyrène
115 mm
Sachet