Learn More
Sampling Systems™ Bidons jetables SteriWare™
Tenez confortablement ce bidon grâce à sa poignée arrondie. Les bidons jetables Sampling Systems™ SteriWare™ ont une large base, ce qui les rend très stables.
71.55€ - 182.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
---|---|
Comprend | Conditionnement individuel |
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Graduated | Non |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15306785
![]() |
Sampling Systems™
8049H-2000S |
16/boîte |
182.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15340024
![]() |
Sampling Systems™
8049H-2000 |
20/boîte |
71.55€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
2 000 ml | |
HDPE | |
Non | |
129 mm |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
152 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.