Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage Steribags™ en PE
Les sachets de conditionnement stérilisés SteriBag pour échantillons du domaine de la chimie, de la pharmacie, de la médecine humaine et vétérinaire, de l'alimentaire, etc.Les sachets sont en polyéthylène, leur permettant d'être hautement résistants à l'usure et étanches.
Marque:  Buerkle™ 5344-5500
Code produit. 10889600
  • 458.52€ / 250 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 02-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les sachets de conditionnement stérilisés SteriBag pour échantillons du domaine de la chimie, de la pharmacie, de la médecine humaine et vétérinaire, de l'alimentaire, etc.
Les sachets sont en polyéthylène, leur permettant d'être hautement résistants à l'usure et étanches.
Spécification
Spécification
Polyéthylène
250/Pk.
305 mm
Sachets Steribag
Stérile
305 x 406 mm
406 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage Steribags™ en PE > Dimensions (L x W): 305 x 406mm