Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée Steamline avec tête de bouchon à vis
Électrode de pH et de redox stérilisée à la vapeur et nécessitant peu d’entretien, avec capteurs de température intégrés, pour des applications en biotechnologie, en technologie alimentaire et en chimie des procédés. L’électrode combinée SteamLine de SI Analytics™ avec tête de bouchon à vis offre une fiabilité et une précision élevées à long terme.
Marque:  SI Analytics™ 285113254
424.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10601192
  • 448.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 15-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Nos électrodes Streamline offrent une haute fiabilité et une précision à long terme
  • Leur construction spéciale permet d’obtenir des propriétés pratiques exceptionnelles
  • L’électrode de référence à électrolyte gélifié est pressurisée pour une stabilité à long terme
  • Verre de pH éprouvé pour un comportement de réponse très rapide et stable de l’électrode en verre de pH
  • Convient même aux conditions d’utilisation les plus difficiles, y compris le CIP et le SIP
  • De nombreuses versions différentes des capteurs SteamLine sont disponibles, avec des longueurs d’installation de 120, 225, 325, 360 et 425 mm
  • Pour les capteurs de pH, vous pouvez également choisir entre des versions avec et sans capteur de température intégré, où vous avez à nouveau le choix entre des versions Pt100 et Pt1000 avec des têtes de vis VP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tête de bouchon à vis
Verre-S
Électrode combinée de pH nécessitant peu d’entretien
Sphere
0°C to 140°C
12 mm
Membrane en céramique
0 à 14
Silamid™
Sl 80-325PH
325 mm