Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée Steamline avec tête de bouchon à vis
Électrode de pH et de redox stérilisée à la vapeur et nécessitant peu d’entretien, avec capteurs de température intégrés, pour des applications en biotechnologie, en technologie alimentaire et en chimie des procédés. L’électrode combinée SteamLine de SI Analytics™ avec tête de bouchon à vis offre une fiabilité et une précision élevées à long terme.
Marque: SI Analytics™ 285113398
572.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Nos électrodes Streamline offrent une haute fiabilité et une précision à long terme
- Leur construction spéciale permet d’obtenir des propriétés pratiques exceptionnelles
- L’électrode de référence à électrolyte gélifié est pressurisée pour une stabilité à long terme
- Verre de pH éprouvé pour un comportement de réponse très rapide et stable de l’électrode en verre de pH
- Convient même aux conditions d’utilisation les plus difficiles, y compris le CIP et le SIP
- De nombreuses versions différentes des capteurs SteamLine sont disponibles, avec des longueurs d’installation de 120, 225, 325, 360 et 425 mm
- Pour les capteurs de pH, vous pouvez également choisir entre des versions avec et sans capteur de température intégré, où vous avez à nouveau le choix entre des versions Pt100 et Pt1000 avec des têtes de vis VP
Spécification
Tête de fiche à vis VP | |
Verre-S | |
Électrode pH combinée | |
Sphere | |
0°C to 140°C | |
12 mm |
Membrane en céramique | |
0 à 14 | |
Silamid™ | |
Sl 82-425PHt-Vp | |
425 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.