Learn More
Solution tampon standard pH 4, SI Analytics™
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 4 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide y sont ajoutées.
Marque:  SI Analytics 285138727
Quantité 1000 mL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10590162
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Comprend un certificat du fabricant
  • Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénphtalate de potassium
  • Stocker fortement hermétique à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C.
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
  • Un rinçage de plus grandes quantités dans des canalisations ou dans l’environnement aquatique peut augmenter les valeurs de pH. Un pH faible nuit aux organismes aquatiques. Dans la dilution du niveau d’utilisation, la valeur du pH est considérablement augmentée, pour qu’après l’utilisation du produit, les déchets aqueux, vidés dans les canalisations, ne soient peu dangereux pour l’eau
  • Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100°C
1.01g/cm3
Liquid
Water, potassium hydrogenphthalate
Flacon DURAN™
23hPa
Yellow
4
1000 mL
Odorless
Sterile
Fully miscible in water