Learn More
Amsta Rostfritt Chariots en acier inoxydable
Marque:  Amsta Rostfritt 50708100
353.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11731786
  • 837.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Support roulant pour bonbonne
  • 10, 20, 25L
  • Support roulant
Spécification
Spécification
465 mm
Chariot en acier inoxydable