Learn More
Sampling Systems™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
These stainless steel test tube racks come in two standard sizes and are made from stainless steel, making them ideal for GMP applications.
20.35€ - 46.45€
Spécification
Type de produit Test Tube Rack
Autoclavable Autoclavable
Couleur Silver
Capacité Test Tubes
Matériau Stainless Steel
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Array Positions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Array Positions Prix Quantité et disponibilité  
17912022
Afficher les documents
Sampling Systems™
A645-48
2 x 6 12 Positions
46.45€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17982012
Afficher les documents
Sampling Systems™
A645-12
4 x 12 48 Positions
20.35€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Made from corrosion resistant 304 stainless steel
  • Ideal for use in laboratories and production
  • Mirror polish finish
Spécification
Spécification
Test Tube Rack
Silver
Stainless Steel
None
Non stérile
Autoclavable
Test Tubes
Rectangular
Oui, si vide