Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec étagère inférieure 70 x 120 x 85 mm
Entièrement en acier inox avec pieds réglables.
Marque: Arex Professional Equipment™ CTR712S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction entièrement en acier inox.
- Pieds réglables.
- Étagère inférieure pratique.
Spécification
70 mm | |
Acier inoxydable | |
Étagère inférieure | |
120 mm |
70 x 120 x 85 mm | |
85 mm | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.