Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Double extrémité avec deux tailles de bol.
Marque: Bel-Art™ H36729-0018
74.05 CHF valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Double extrémité avec deux tailles de bol.
- En acier inox 304
- Cuillères d’échantillonnage dotées d’un solide manche arrondi
- Disponible en acier inox poli simple ou revêtues de PTFE FEP Fluo-Kem&trade
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Autoclavable | |
Axe solide et arrondi | |
18 cm |
Acier inoxydable | |
Petite cuillère de 0,8 ml ; grande cuillère de 2,8 ml | |
Acier inoxydable poli 304 |