Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Double extrémité avec deux tailles de bol.
Marque:  Bel-Art™ F36730-0030
150.09 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11726545
  • 157.99€ / 2 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 22-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Double extrémité avec deux tailles de bol.
  • En acier inox 304
  • Cuillères d’échantillonnage dotées d’un solide manche arrondi
  • Disponible en acier inox poli simple ou recouvert de PTFE-FEP Fluo-Kem™
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
Autoclavable
Axe solide et arrondi
30 cm
Acier inoxydable
Petite cuillère de 2,0 ml ; grande cuillère de 8,0 ml
Extrémités revêtues de Teflon FEP Fluo-Kem