Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour SN75plus, 15 mm
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
Marque:  Memmert™ SN75plusB02072
84.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17548785
  • 87.15€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Spécification
Stérilisateur SN75plus
Bac de récupération
Bord : 15 mm
Acier inoxydable