Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour SF260plus, 15 mm
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
Marque:  Memmert™ SF260plusB29726
Code produit. 17538205
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Spécification
Stérilisateur SF260plus
Bac de récupération
Bord : 15 mm
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales