Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Brucelles Haute Précision - SS antimagnétique/antiacide
Marque:  RUBIS H
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11733266
  • 20.23€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Brucelles de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très efficace
  • Fiable
  • Excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
Fine
3.54 in.
90 mm
Each
Straight, Strong, Sturdy
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Brucelles de haute précision
Non magnétique, traitement anti-acides
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.