Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
Marque:  Usbeck Laborgeraete™ 3302
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10594522
  • 3.75€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
1 Pk.
5 mm
150 mm
Micro Spatula
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas > Longueur :150mm