Learn More
Rogo Sampaic™ Pinces de Kocher en acier inoxydable
Spécifiquement conçues pour saisir un élément profondément enfoncé dans les tissus. Les pinces de Kocher en acier inox Rogo Sampaic™ sont idéales pour les structures dures comme les paumes, la plante du pied ou le cuir chevelu.
Marque:  Rogo Sampaic™ FML004
Code produit. 11728541
  • 215.28€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Longueur de 160 mm
  • 10/boîte
Spécification
Spécification
Pinces de Kocher
Pour la dissection
160 mm
Acier inoxydable
10/paquet
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Rogo Sampaic™ Pinces de Kocher en acier inoxydable > Longueur : 160mm