Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments en acier inoxydable
Les instruments, le matériel de laboratoire ou les échantillonneurs peuvent être placés et transportés sur ce plateau en acier inoxydable robuste.
Marque: Buerkle™ 4208-0004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préparez, placez et transportez des instruments et des échantillons à l’aide du plateau d’instruments Buerkle™.
- Acier inox V2A
- Hygiénique et robuste
- Surface intérieure lisse facile à nettoyer
Spécification
520 x 395 x 20 mm | |
520 mm | |
395 mm | |
0,8 in | |
Autoclavable |
20 mm | |
Métal | |
20,5 in | |
15,5 in |