Learn More
Smeg™ Paniers à instruments en acier inox
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les paniers d‘instruments en acier inoxydable Smeg conviennent aux instruments de taille moyenne.
Marque:  Smeg™ CSK1/3
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11915654
  • 246.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Paniers avec poignées en acier inox, adaptés aux instruments de taille moyenne
  • Ouvertures de la maille de 5 x 5 mm
  • Dimensions : 225 x 450 x 50mm
Spécification
Spécification
435 x 160 x 50mm