Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Marque:  Bochem™ 8321
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10182741
  • 127.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Type 1 : avec anneau de base
  • Type 2 : sans anneau de base
  • Gradué par 1 L
  • Les couvercles doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Seau gradué
Acier inoxydable (18/10)
210 mm
8 L
285 mm
Couvercle