Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en acier inoxydable
La pince à flacon en acier inox OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
Marque: OHAUS™ 30400085
33.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
Pince à flacons | |
Flacon de 25 ml | |
Silver |
Acier inoxydable | |
Pince pour flacon, 25 ml | |
Four Interlocking |