Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en acier inoxydable
La pince à flacon en acier inox OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
Marque:  OHAUS™ 30400084
33.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15762499
  • 37.50€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 28-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • À utiliser avec flacon
  • Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince à flacons
Flacon de 10 ml
Silver
Acier inoxydable
Pince pour flacon, 10 ml
Four Interlocking