Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
Marque:  Tenak™ TE24522
109.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15210834
  • 113.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Plusieurs hauteurs disponibles
  • Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
  • Vendus sans cryoboîtes
  • En acier inox
Spécification
Spécification
Ressort de blocage
Boîtes
15
1/boîte
140 mm
140 mm
Rack de confort
Acier inoxydable
Congélateur-coffre
140 x 140 x 832mm
832 mm