Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1, NVLAP
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1
190.00€
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Acier inoxydable (316)
Comprend Boîtier de protection
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
16652302
Afficher les documents
Ohaus™
30517963
1 mg
190.00€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
16662302
Afficher les documents
Ohaus™
30517964
2 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
16672302
Afficher les documents
Ohaus™
30517965
5 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
16682302
Afficher les documents
Ohaus™
30517966
10 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
16692302
Afficher les documents
Ohaus™
30517967
20 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
16602312
Afficher les documents
Ohaus™
30517968
50 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
16612312
Afficher les documents
Ohaus™
30517969
100 mg
190.00€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
16622312
Afficher les documents
Ohaus™
30517970
200 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Añadir a la cesta
16632312
Ver documentos
Ohaus™
30517971
500 mg
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
Especificaciones
Especificaciones
Certificat accrédité NVLAP
Acier inoxydable (316)
Boîtier de protection
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado