Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1
Ajusté pour répondre aux tolérances OIML E1 ou les dépasser.
Marque:  Ohaus™ 30517707
84.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16692292
  • 87.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun certificat
10 mg
Boîtier de protection
Acier inoxydable (316)
0,003 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1 > 10 mg