Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1
Ajusté pour répondre aux tolérances OIML E1 ou les dépasser.
Marque:  Ohaus™ 30517959
84.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16612302
  • 87.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun certificat
50 mg
Boîtier de protection
Acier inoxydable (316)
0,004 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales