Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UN75plus, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ UN75plusB04358
130.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Étuve UN75plus | |
Bac de récupération inférieur | |
Acier inoxydable | |
Bord : 15 mm |