Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UN30, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque:  Memmert™ UN30B04356
Code produit. 17550056
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Bac de récupération inférieur
Acier inoxydable
Bord : 15 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales