Learn More
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Bécher en acier inox hautement résistant et durable. Les béchers en acier inox Bochem™ comprennent des microbes, des becs verseurs et des poignées dans diverses combinaisons de modèles.
Marque:  Bochem™ 8532
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10288690
  • 149.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En acier inox 18/10.
  • Résistant et durable.
  • Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
Spécification
80 mm
Acier inoxydable (18/10)
Bord, bec, poignée
500 ml
110 mm
Bécher