Learn More
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Bécher en acier inox hautement résistant et durable. Les béchers en acier inox Bochem™ comprennent des microbes, des becs verseurs et des poignées dans diverses combinaisons de modèles.
Marque: Bochem™ 8515
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox 18/10.
- Résistant et durable.
- Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
150 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Rebord, bec verseur |
3 000 ml | |
180 mm | |
Bécher |