Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate stachyose, 97+%
Code produit. 10583694
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54261-98-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Numéro MDL MFCD00149457
Clé InChI UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
CID PubChem 131801001
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stachyose hydrate
Note relative au nom 98.5%
Forme physique le produit liquide incolore à jaune à brun pâle peut s’assombrir pendant le stockage
Point de fusion 95.0°C to 105.0°C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (ELSD) (HPLC)
Rotation spécifique +129
Informations sur la solubilité 5% in water, Clear to slightly hazy, Colorless
Nom IUPAC 2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol;trihydrate
Poids de la formule 666.58
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Stachyose hydrate