Learn More
SRP9 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1H7G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66068-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867605
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.
Spécification
Spécification
SRP9
Monoclonal
0.93 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P49458, P49962
SRP9
SRP9 Fusion Protein Ag17153
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Western Blot
1H7G10
Unconjugated
SRP9
ALURBP, SRP9
Mouse
Protein A
RUO
27058, 6726, 690345
-20°C