Learn More
SRF Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1G8F4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL594-66742-100UL
Code produit. 16801076
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The SRF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SRF. This antibody recognizes human antigen. The SRF antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spécification
Spécification
SRF
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
6722
IgG2a
Immunofluorescence
1G8F4