Learn More
SPTLC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15376-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16824534
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The IRF (interferon regulatory factor) family of transcription factors are characterized by an unique tryptophan pentad repeat DNA-binding domain. The IRFs are important in the regulation of interferons in response to infection by virus, and in the regulation of interferon-inducible genes. IRF4 is lymphocyte specific and negatively regulates toll-like-receptor (TLR) signaling that is central to the activation of innate and adaptive immune systems. A chromosomal translocation involving this gene and the IgH locus, t(6;14)(p25;q32), may be a cause of multiple myeloma. Alternatively spliced transcript variants have been found.
Spécification
Spécification
SPTLC1
Polyclonal
Unconjugated
SPTLC1
HSAN, HSAN1, HSN1, LBC1, LCB 1, LCB1, Serine palmitoyltransferase 1, SPT 1, SPT1, SPTI, SPTLC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10558, 268656, 361213
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O15269, O35704
Sptlc1
SPTLC1 Fusion Protein Ag1162
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SPTLC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated