Learn More
Éponge de nickel, A-5000, non promue, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396279
500 g, 500g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Suspension dans l’eau
Hydrogenation of nitro groups to amines, hydrogenation of carbonyl groups, hydrogenation of olefins to alkanes, reductive alkylation (stereoselective)Sponge Nickel, A-5000, nonpromoted is a standard catalyst used for most hydrogenation reactions such as hydrogenation of xylose to xylitol. It is also involved in the industrial hydrogenation of butyraldehyde to butanol, 2,4-dinitrotoluene to 2,4-diaminotoluene. Further, it is used as a catalyst in reductive alkylation reaction, especially tertiary diemethylaliphatic amine from aliphatic primary amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent
Note relative au nom Nonpromoted
Aspect Silver colored sponge
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Forme Éponge A-5000
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Éponge de nickel, A-5000, non promue, Thermo Scientific Chemicals >